2-Iod-4-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
Achtung
H32839.03EA 133 EUR
H32839.03 H32839.MD H32839.06
2-Iod-4-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
Molecular Weight: 316,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06408817
CAS-Nummer: 54507-44-7