2-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO008429-5GEA
189
EUR
FLUO008429-5G
FLUO008429-1G
2-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O |
MDL:
MFCD00221473 CAS-Nummer: 344-95-6 |