Drucken
Kalium(4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat ≥96%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
H53259.06EA 144 EUR
H53259.06 H53259.03
Kalium(4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat ≥96%
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₄BF₆K
Molecular Weight: 252,01
Schmelzpunkt: 280…286 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039955
CAS-Nummer: 166328-08-1
EINECS: 000-000-0