Kalium(2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3559-5GEA
368
EUR
COBBTB-3559-5G
COBBTB-3559-1G
Kalium(2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₃BF₇K |
MDL:
MFCD07781236 CAS-Nummer: 1150655-12-1 |