2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2790-1GEA
125
EUR
COBBBB-2790-1G
COBBBB-2790-5G
2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₃ Molecular Weight: 233,98 |
MDL:
MFCD06801695 CAS-Nummer: 850593-10-1 |