2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52541.MDEA
45.9
EUR
H52541.MD
H52541.03
2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₃ Molecular Weight: 233,98 g/mol Schmelzpunkt: 100…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06801695 CAS-Nummer: 850593-10-1 |