2-Isopropoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2792-5GEA 804 EUR
COBBBB-2792-5G COBBBB-2792-1G
2-Isopropoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Isopropoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₂BF₃O₃
Molecular Weight: 248,0100 g/mol
MDL: MFCD07363786
CAS-Nummer: 850593-12-3