3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoesäure
Lieferant: Molekula
MOLE27046613-5GEA 0 EUR
MOLE27046613-5G
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoesäure
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₈O₄
MDL: MFCD00002514
CAS-Nummer: 28026-96-2