Tolbutamid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0431EA
0
EUR
PROOICRS0431
Tolbutamid
Tolbutamid
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₃S Molecular Weight: 270,35 |
MDL:
MFCD00027169 CAS-Nummer: 64-77-7 EINECS: 200-594-3 |