3,5-Dichlor-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5026-1GEA 452 EUR
COBBBB-5026-1G
3,5-Dichlor-2-methylphenylboronsäure
3,5-Dichlor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BCl₂O₂
MDL: MFCD09800882
CAS-Nummer: 957120-97-7