2-Chlor-4-methylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H28604.06EA 120 EUR
H28604.06 H28604.03 H28604.14
2-Chlor-4-methylphenylboronsäure ≥97%
2-Chlor-4-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₂
Molecular Weight: 170,40
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411936
CAS-Nummer: 145349-62-8