5-Brom-2-methylthioanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0790-1GEA 221 EUR
COBBOT-0790-1G COBBOT-0790-5G
5-Brom-2-methylthioanisol
5-Brom-2-methylthioanisol
Formel: C₈H₉BrS
MDL: MFCD11855946
CAS-Nummer: 142994-01-2