4-Brom-2,6-dinitrotoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H27634.06EA
321
EUR
H27634.06
4-Brom-2,6-dinitrotoluol ≥97%
4-Brom-2,6-dinitrotoluol
Formel:
C₇H₅BrN₂O₄ Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07357280 CAS-Nummer: 95192-64-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |