3-Brom-4-methoxy-5-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1568-5GEA
719
EUR
COBBAN-1568-5G
COBBAN-1568-1G
3-Brom-4-methoxy-5-methylanilin
3-Brom-4-methoxy-5-methylanilin
Formel:
C₈H₁₀BrNO |
MDL:
MFCD16618926 CAS-Nummer: 1215205-12-1 |