4-Brom-2-chlor-5-methylanisole
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0713-5GEA
680
EUR
COBBOT-0713-5G
COBBOT-0713-1G
4-Brom-2-chlor-5-methylanisole
4-Brom-2-chlor-5-methylanisole
Formel:
C₈H₈BrClO |
MDL:
MFCD11504949 CAS-Nummer: 179897-95-1 |