Kalium(4-tert-butylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3255-25GEA
420
EUR
COBBTB-3255-25G
COBBTB-3255-1G
COBBTB-3255-5G
Kalium(4-tert-butylphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-tert-butylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₀H₁₃BF₃K Molecular Weight: 240,11 g/mol |
MDL:
MFCD06659940 CAS-Nummer: 423118-47-2 UN: 3261 ADR: 8,II |