Kalium(4-tert-butylphenyl)trifluoroborat 96%
Gefahr
H52885.03EA 33.3 EUR
H52885.03 H52885.06
Kalium(4-tert-butylphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-tert-butylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₁₀H₁₃BF₃K
Molecular Weight: 240,11
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659940
CAS-Nummer: 423118-47-2
UN: 3261
ADR: 8,II