Kalium(4-isobutylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBTB-3235-1GEA 135 EUR
COBBTB-3235-1G COBBTB-3235-5G
Kalium(4-isobutylphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-isobutylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₁₀H₁₃BF₃K
Molecular Weight: 240,12 g/mol
MDL: MFCD04115761
CAS-Nummer: 850623-66-4