4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Molekula
MOLEM54140413EA 0 EUR
MOLEM54140413
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Molecular Weight: 151,96 g/mol
MDL: MFCD00792672
CAS-Nummer: 59016-93-2