3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L15193.06EA 110 EUR
L15193.06 L15193.03
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure ≥98%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Molecular Weight: 151,96 g/mol
Schmelzpunkt: 93…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317846
CAS-Nummer: 87199-15-3