2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8356-1GEA
38.5
EUR
COBBBB-8356-1G
COBBBB-8356-25G
COBBBB-8356-5G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Molecular Weight: 151,96 |
MDL:
MFCD02258966 CAS-Nummer: 87199-14-2 |