4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2334-5GEA 69 EUR
COBBBB-2334-5G COBBBB-2334-25G COBBBB-2334-1G
4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₈BNO₄
Molecular Weight: 180,96
MDL: MFCD00191550
CAS-Nummer: 80500-27-2