4-Methyl-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2147-1GEA
569
EUR
COBBBB-2147-1G
4-Methyl-2-nitrophenylboronsäure
4-Methyl-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₄ Molecular Weight: 180,9500 g/mol |
MDL:
MFCD06659821 CAS-Nummer: 143697-03-4 |