4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2461-5GEA
76.1
EUR
COBBBB-2461-5G
COBBBB-2461-1G
COBBBB-2461-25G
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₆ Molecular Weight: 224,96 |
MDL:
MFCD01632202 CAS-Nummer: 85107-55-7 |