4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52863.06EA 85.3 EUR
H52863.06
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure ≥97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₈H₈BNO₆
Molecular Weight: 224,96 g/mol
Schmelzpunkt: 160…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632202
CAS-Nummer: 85107-55-7