4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL523380-5GEA
194
EUR
SIAL523380-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₁₄OSi Molecular Weight: 202,33 g/mol |
MDL:
MFCD02093765 CAS-Nummer: 77123-57-0 |