3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL709727-250MGEA 86.3 EUR
SIAL709727-250MG
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
Formel: C₁₂H₁₄OSi
MDL: MFCD06245348
CAS-Nummer: 77123-55-8