Pterostilben
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM13000-100EA
138
EUR
CAYM13000-100
CAYM13000-50
CAYM13000-500
CAYM13000-250
Pterostilben
Pterostilben
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Molecular Weight: 256,2964 g/mol |
MDL:
MFCD00238710 CAS-Nummer: 537-42-8 |