Pterostilben, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
523310-10EA
290
EUR
523310-10
Pterostilben, Millipore®
Pterostilben
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Molecular Weight: 256,2964 g/mol |
MDL:
MFCD00238710 CAS-Nummer: 537-42-8 |