2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL658499-10GEA 250 EUR
SIAL658499-10G
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇N₃O₂S
MDL: MFCD00170222
CAS-Nummer: 2104-09-8