2-Amino-4-(2,4-difluorphenyl)thiazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H31948.MEEA 51.3 EUR
H31948.ME H31948.04
2-Amino-4-(2,4-difluorphenyl)thiazol 97%
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₆F₂N₂S
Molecular Weight: 212,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00472891
CAS-Nummer: 105512-80-9