2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT2G-402S.500EA
0
EUR
BIOT2G-402S.500
BIOT2G-402S.1
BIOT2G-402S.10
BIOT2G-402S.5
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolcarbonsäure
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂S |
MDL:
MFCD01936002 CAS-Nummer: 17228-99-8 |