2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
|
Achtung
|
H54054.MDEA
24.34
EUR
H54054.MD
H54054.03
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂S Molecular Weight: 219,26 g/mol Schmelzpunkt: 168…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01936002 CAS-Nummer: 17228-99-8 |