Salicylaldehydhydrazon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22878.22EA
237
EUR
B22878.22
B22878.06
B22878.14
Salicylaldehydhydrazon ≥98%
Salicylaldehydhydrazon
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Schmelzpunkt: 95…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007626 CAS-Nummer: 3291-00-7 EINECS: 221-953-0 |