3-Amino-4-methoxybenzolsulfonsäure
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB136696.0500EA 0 EUR
ABCRAB136696.0500
3-Amino-4-methoxybenzolsulfonsäure
3-Amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
Formel: C₇H₉NO₄S
Molecular Weight: 203,2157 g/mol
MDL: MFCD00035759
CAS-Nummer: 98-42-0
EINECS: 202-667-5
UN: 2585
ADR: 8,III