Methyl-4-iodsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL652636-25GEA 154 EUR
SIAL652636-25G SIAL652636-5G
Methyl-4-iodsalicylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-iodsalicylat
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278,05
MDL: MFCD06797864
CAS-Nummer: 18179-39-0