3-Ethoxy-2-fluor-6-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1381-1GEA
185
EUR
COBBAN-1381-1G
COBBAN-1381-5G
3-Ethoxy-2-fluor-6-nitroanisol
3-Ethoxy-2-fluor-6-nitroanisol
Formel:
C₉H₁₀FNO₄ |
MDL:
MFCD11504833 CAS-Nummer: 1072945-58-4 |