N-Cyclohexyl-4-fluorbenzamid ≥97%
|
Achtung
|
H57640.MDEA
72.49
EUR
H57640.MD
H57640.03
N-Cyclohexyl-4-fluorbenzamid ≥97%
N-Cyclohexyl-4-fluorbenzamid
Formel:
C₁₃H₁₆FNO Molecular Weight: 221,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00544070 CAS-Nummer: 2342-50-9 |