N-Cyclohexyl-3-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4768-5GEA
143
EUR
COBBCA-4768-5G
N-Cyclohexyl-3-fluorbenzamid
N-Cyclohexyl-3-fluorbenzamid
Formel:
C₁₃H₁₆FNO |
MDL:
MFCD00454568 CAS-Nummer: 2267-94-9 |