4,5-Dimethoxy-2-fluorbenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13308.POREA 0 EUR
CHMPFL13308.POR
4,5-Dimethoxy-2-fluorbenzonitril
4,5-Dimethoxy-2-fluorbenzonitril
Formel: C₉H₈FNO₂
MDL: MFCD00143236
CAS-Nummer: 119396-88-2
EINECS: 000-000-0