Natrium-4-aminosalicylat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL09415-50GEA 31 EUR
SIAL09415-50G
Natrium-4-aminosalicylat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Natrium-4-aminosalicylat Dihydrat
Formel: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
Molecular Weight: 211,14 g/mol (175,12 anhy)
MDL: MFCD00064392
CAS-Nummer: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2