Dimethyl-4-methoxyphthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL65250-10ML-FEA 345 EUR
SIAL65250-10ML-F
Dimethyl-4-methoxyphthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-4-methoxyphthalat
Formel: C₁₁H₁₂O₅
MDL: MFCD00077817
CAS-Nummer: 22895-19-8