Methylthiosalicylat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H28400.06EA
79
EUR
H28400.06
H28400.14
Methylthiosalicylat ≥97%
Methylthiosalicylat
Formel:
C₈H₈O₂S Molecular Weight: 168,21 Siedepunkt: 98…100 °C (2 mmHg) Dichte: 1,223 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060678 CAS-Nummer: 4892-02-8 |