Methyl-4-methoxysalicylat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO174270500EA 112.3 EUR
ACRO174270500 ACRO174270100
Methyl-4-methoxysalicylat 98%
Methyl-4-methoxysalicylat
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008424
CAS-Nummer: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %