Methyl-4-aminosalicylat
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT11P-706.5EA
0
EUR
BIOT11P-706.5
BIOT11P-706.10
BIOT11P-706.500
BIOT11P-706.1
Methyl-4-aminosalicylat
Methyl-4-aminosalicylat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,18 |
MDL:
MFCD00088091 CAS-Nummer: 4136-97-4 EINECS: 223-958-3 |