Methyl-4-aminosalicylat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
45520.22EA
254
EUR
45520.22
Methyl-4-aminosalicylat ≥97%
Methyl-4-aminosalicylat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00088091 CAS-Nummer: 4136-97-4 EINECS: 223-958-3 |