2-Amino-N-cyclohexylbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO018178-5GEA 84.5 EUR
FLUO018178-5G
2-Amino-N-cyclohexylbenzamid
2-Amino-N-cyclohexylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O
MDL: MFCD00060339
CAS-Nummer: 56814-11-0