4-Phenoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL527769-1GEA
57.1
EUR
SIAL527769-1G
4-Phenoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Phenoxybenzonitril
Formel:
C₁₃H₉NO Molecular Weight: 195,22 g/mol |
MDL:
MFCD00017346 CAS-Nummer: 3096-81-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |