4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FLUO013146.5GEA 26.6 EUR
FLUO013146.5G FLUO013146.25G CHMPFL13146.POR
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitril
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitril
Formel: C₉H₈N₂O₄
MDL: MFCD00017564
CAS-Nummer: 102714-71-6