3-Chlor-4-fluorphenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL638374-5GEA 287 EUR
SIAL638374-5G SIAL638374-1G
3-Chlor-4-fluorphenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-fluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₆ClFN₂
MDL: MFCD00042214
CAS-Nummer: 84282-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I